8-Hydroxyjulolidine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A17692.03
A17692.06
A17692.03EA
2220
CZK
A17692.03
A17692.06
8-Hydroxyjulolidine 97%
8-Hydroxyjulolidine
Purity: 97%
CAS No.: 41175-50-2
Molecular Formula: C12H15NO
Formula Weight: 189.26
Melting Point: 132-135°
Beilstein Reference: 1530423
MDL No.: MFCD00006918
Vzorec:
C₁₂H₁₅NO Bod tání: 132…135 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006918 CAS číslo: 41175-50-2 EINECS: 255-247-9 |