Tisk…
EDTA čtyřsodná sůl hydrát 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A17385.0B A17385.0I A17385.30
A17385.0BEA 2050 CZK
A17385.0B A17385.0I A17385.30
EDTA čtyřsodná sůl hydrát 98%
EDTA čtyřsodná sůl hydrát
Purity: 98% CAS No.: 194491-31-1 Molecular Formula: C10H12N2Na4O8.xH2O Formula Weight: 380.17(anhy) Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3828865 MDL No.: MFCD00150025
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂Na₄O₉
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150025
CAS číslo: 194491-31-1
EINECS: 200-573-9