N-tert-Butylisopropylamine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A17221.06
A17221.14
A17221.06EA
2510
CZK
A17221.06
A17221.14
N-tert-Butylisopropylamine 98%
N-tert-Butylisopropylamine
Purity: 98%
CAS No.: 7515-80-2
Molecular Formula: (CH3)3CNHCH(CH3)2
Formula Weight: 115.22
Flash Point: -3°(26°F)
Refractive Index: 1.3980
Boiling Point: 98°
Beilstein Reference: 1846752
UN No.: UN2733
MDL No.: MFCD00037059
Vzorec:
(CH₃)₃CNHCH(CH₃)₂ Bod varu: 98 °C Hustota: 0,727 Bod vzplanutí: –3 °C (26 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00037059 CAS číslo: 7515-80-2 EINECS: 231-370-3 ADR: 3,II |