Tisk…
Tris(ethylenediamine)cobalt(III) chloride trihydrate
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A17211.09 A17211.18
A17211.09EA 1850 CZK
A17211.09 A17211.18
Tris(ethylenediamine)cobalt(III) chloride trihydrate
Tris(ethylenediamine)cobalt(III) chloride trihydrate
CAS No.: 14883-80-8 Molecular Formula: C6H24Cl3CoN6.3H2O Formula Weight: 399.64 (345.59anhy) MDL No.: MFCD00211318
Vzorec: C₆H₂₄Cl₃CoN₆·3H₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00211318
CAS číslo: 14883-80-8