Tisk…
Oxid hlinitý aktivovaný neutrální Brockmann Grade II
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A17141.0E A17141.36
A17141.0EEA 5630 CZK
A17141.0E A17141.36
Oxid hlinitý aktivovaný neutrální Brockmann Grade II
Aluminium oxide activated neutral
CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Formula Weight: 101.96 Flash Point: None Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003424
Vzorec: Al₂O₃
MW: 101.96 g/mol
Hustota: 3.97
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003424
CAS číslo: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
Merck Index: 14,356