Tisk…
Methyl-2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylate 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylate
A17111.06 A17111.03
A17111.06EA 9720 CZK
A17111.06 A17111.03
Methyl-2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylate 98%
Methyl-2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylate
Purity: 98% CAS No.: 175204-21-4 Molecular Formula: C8H6N2O2S Formula Weight: 194.21 Melting Point: 90-92° MDL No.: MFCD00173948
Vzorec: C₈H₆N₂O₂S
MW: 194,21 g/mol
Bod tání: 90…92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173948
CAS číslo: 175204-21-4