Tisk…
Xanthotoxin 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A17108.03 A17108.06 A17108.14
A17108.03EA 2050 CZK
A17108.03 A17108.06 A17108.14
Xanthotoxin 99%
Xanthotoxin
Purity: 99% CAS No.: 298-81-7 Molecular Formula: C12H8O4 Formula Weight: 216.20 Melting Point: 146-150° Beilstein Reference: 196453 MDL No.: MFCD00005009
Vzorec: C₁₂H₈O₄
Bod tání: 146…150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005009
CAS číslo: 298-81-7
EINECS: 206-066-9
Merck Index: 14,5988