Methyl-4-chlorocinnamate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methyl 3-(4-chlorophenyl)acrylate, 4-Chlorocinnamic Acid Methyl Ester
A17071.06
A17071.14
A17071.06EA
1990
CZK
A17071.06
A17071.14
Methyl-4-chlorocinnamate 99%
Methyl-4-chlorocinnamate
Purity: 99%
CAS No.: 7560-44-3
Molecular Formula: C10H9ClO2
Formula Weight: 196.64
Melting Point: 74-77°
Beilstein Reference: 2045629
MDL No.: MFCD00075790
Vzorec:
C₁₀H₉ClO₂ Bod tání: 74…77 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00075790 CAS číslo: 7560-44-3 EINECS: 231-451-3 |