1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(5H)-one 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Allopurinol
A16974.06
A16974.14
A16974.06EA
1110
CZK
A16974.06
A16974.14
1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(5H)-one 98%
1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(5H)-one
Purity: 98%
CAS No.: 315-30-0
Molecular Formula: C5H5N4O
Formula Weight: 136.11
Odour: Odourless
Melting Point:
Vzorec:
C₅H₄N₄O MW: 136,11 g/mol Bod tání: >300 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00599413 CAS číslo: 315-30-0 EINECS: 206-250-9 ADR: 6.1,III |