Tisk…
cis-1,2-Bis(diphenylphosphino)ethylene 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A16859.03 A16859.06
A16859.03EA 2880 CZK
A16859.03 A16859.06
cis-1,2-Bis(diphenylphosphino)ethylene 97%
cis-1,2-Bis(diphenylphosphino)ethylene
Purity: 97% CAS No.: 983-80-2 Molecular Formula: C26H22P2 Formula Weight: 396.41 Melting Point: 122-126° Beilstein Reference: 757792 MDL No.: MFCD00003046
Vzorec: C₂₆H₂₂P₂
MW: 396,40 g/mol
Bod tání: 122…126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003046
CAS číslo: 983-80-2
EINECS: 213-569-7