3-Noradamantanecarboxylic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A16683.01
A16683.03
A16683.06
A16683.01EA
900
CZK
A16683.01
A16683.03
A16683.06
3-Noradamantanecarboxylic acid 98%
3-Noradamantanecarboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 16200-53-6
Molecular Formula: C10H14O2
Formula Weight: 166.22
Melting Point: 105-107°
MDL No.: MFCD00213463
Vzorec:
C₁₀H₁₄O₂ Bod tání: 105…107 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00213463 CAS číslo: 16200-53-6 |