Tisk…
2,5-Dithiobiurea 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Hydrazine-1,2-bis(carbothioamide)
A16667.14 A16667.22
A16667.14EA 924 CZK
A16667.14 A16667.22
2,5-Dithiobiurea 97%
2,5-Dithiobiurea
Purity: 97% CAS No.: 142-46-1 Molecular Formula: C2H6N4S2 Formula Weight: 150.22 Melting Point: ca 212° dec. Beilstein Reference: 1723178 MDL No.: MFCD00014471
Vzorec: C₂H₆N₄S₂
MW: 150,22 g/mol
Bod tání: ∼ 212 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014471
CAS číslo: 142-46-1
EINECS: 205-537-6