1-Cyclohexyl-2-pyrrolidone 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A16638.18
A16638.30
A16638.18EA
1020
CZK
A16638.18
A16638.30
1-Cyclohexyl-2-pyrrolidone 99%
1-Cyclohexyl-2-pyrrolidone
Purity: 99%
CAS No.: 6837-24-7
Molecular Formula: C10H17NO
Formula Weight: 167.25
Flash Point: 140°(284°F)
Refractive Index: 1.4990
Melting Point: 12-15°
Boiling Point: 290-292°
Beilstein Reference: 121832
UN No.: UN2810
MDL No.: MFCD00003191
Vzorec:
C₁₀H₁₇NO Bod varu: 290…292 °C Bod tání: 12…15 °C Hustota: 1,007 Bod vzplanutí: 140 °C (284 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003191 CAS číslo: 6837-24-7 EINECS: 229-919-7 ADR: 6.1,II |