4-(Dimethylamino)butanoic acid hydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A16610.06
A16610.14
A16610.06EA
1680
CZK
A16610.06
A16610.14
4-(Dimethylamino)butanoic acid hydrochloride 98%
4-(Dimethylamino)butanoic acid hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 69954-66-1
Molecular Formula: HO2C(CH2)3N(CH3)2.HCl
Formula Weight: 167.64
Melting Point: 153-155°
MDL No.: MFCD00012613
Vzorec:
C₆H₁₄ClNO₂ Bod tání: 153…155 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012613 CAS číslo: 69954-66-1 |