Tisk…
7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A16537.03 A16537.06
A16537.03EA 2540 CZK
A16537.03 A16537.06
7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin 98%
7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
Purity: 98% CAS No.: 575-03-1 Molecular Formula: C10H5F3O3 Formula Weight: 230.14 Melting Point: 178-180° MDL No.: MFCD00037578
Vzorec: C₁₀H₅F₃O₃
Bod tání: 178…180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00037578
CAS číslo: 575-03-1