Tisk…
3-Hydroxy-2-naphthoic acid hydrazide 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Hydroxy-2-naphthohydrazide, 2-Hydroxy-3-naphthoic Acid Hydrazide
A16192.14 A16192.22
A16192.14EA 2320 CZK
A16192.14 A16192.22
3-Hydroxy-2-naphthoic acid hydrazide 98%
3-Hydroxy-2-naphthoic acid hydrazide
Purity: 98% CAS No.: 5341-58-2 Molecular Formula: C11H10N2O2 Formula Weight: 202.21 Melting Point: ca 205° dec. Beilstein Reference: 395153 MDL No.: MFCD00004097
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂O₂
MW: 202,21 g/mol
Bod tání: ∼ 205 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004097
CAS číslo: 5341-58-2
EINECS: 226-282-7