2,4,6-Trimethylstyrene 95% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Stabilization:
Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC) 500 ppm
Stab. with 500ppm 4-tert-butylcatechol
Purity: 95%
CAS No.: 769-25-5
Molecular Formula: C11H14
Formula Weight: 146.23
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.5320
Boiling Point: 208-209°
Beilstein Reference: 1904365
MDL No.: MFCD00008613
Vzorec:
C₁₁H₁₄ Bod varu: 208…209 °C Hustota: 0,908 Bod vzplanutí: 75 °C (167 °F) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00008613 CAS číslo: 769-25-5 EINECS: 212-205-4 |