Tisk…
3-(4-Methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A15973.06 A15973.14
A15973.06EA 3260 CZK
A15973.06 A15973.14
3-(4-Methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile 98%
3-(4-Methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile
Purity: 98% CAS No.: 3672-47-7 Molecular Formula: C10H9NO2 Formula Weight: 175.19 Melting Point: 125-130° Beilstein Reference: 743909 MDL No.: MFCD00067889
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
Bod tání: 125…130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00067889
CAS číslo: 3672-47-7