Tisk…
Rhodium 5% on carbon, dry
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A15965.03 A15965.06 A15965.14
A15965.03EA 4400 CZK
A15965.03 A15965.06 A15965.14
Rhodium 5% on carbon, dry
Rhodium
CAS No.: 7440-16-6 Molecular Formula: Rh Odour: Odourless UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD00011201
Vzorec: Rh
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011201
CAS číslo: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,8186