Diacetone acrylamide 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
N-(2-Methyl-4-oxopentan-2-yl)acrylamide, N-(1,1-Dimethyl-3-oxobutyl)acrylamide
A15940.0B
A15940.18
A15940.30
A15940.0BEA
11530
CZK
A15940.0B
A15940.18
A15940.30
Diacetone acrylamide 99%
Diacetone acrylamide
Purity: 99%
CAS No.: 2873-97-4
Molecular Formula: CH3COCH2C(CH3)2NHCOCH=CH2
Formula Weight: 169.23
Flash Point:
Vzorec:
C₉H₁₅NO₂ MW: 169,22 g/mol Bod tání: 54…56 °C Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008788 CAS číslo: 2873-97-4 EINECS: 220-713-2 Merck Index: 14,2963 |