5-Chloro-6-hydroxynicotinic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Chloro-6-hydroxy-3-pyridinecarboxylic Acid
A15737.06
A15737.14
A15737.06EA
841
CZK
A15737.06
A15737.14
5-Chloro-6-hydroxynicotinic acid 98%
5-Chloro-6-hydroxynicotinic acid
Purity: 98%
CAS No.: 54127-63-8
Molecular Formula: C6H4ClNO3
Formula Weight: 173.56
Melting Point:
Vzorec:
C₆H₄ClNO₃ MW: 173,55 g/mol Bod tání: >300 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00052950 CAS číslo: 54127-63-8 |