3-(1-Naphthyl)acrylic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-(Naphthalen-1-yl)acrylic acid
A15422.09
A15422.18
A15422.30
A15422.09EA
2230
CZK
A15422.09
A15422.18
A15422.30
3-(1-Naphthyl)acrylic acid 98%
3-(1-Naphthyl)acrylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 13026-12-5
Molecular Formula: C13H10O2
Formula Weight: 198.22
Melting Point: 210-212°
Beilstein Reference: 1868617
MDL No.: MFCD00014317
Vzorec:
C₁₃H₁₀O₂ MW: 198,22 g/mol Bod tání: 210…212 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014317 CAS číslo: 13026-12-5 EINECS: 235-887-5 |