Tisk…
3-Chloropropylamine hydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-Chloropropan-1-amine hydrochloride
A15415.18 A15415.30
A15415.18EA 1350 CZK
A15415.18 A15415.30
3-Chloropropylamine hydrochloride 98%
3-Chloropropylamine hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 6276-54-6 Molecular Formula: Cl(CH2)3NH2.HCl Formula Weight: 130.02 Melting Point: 147-152° Beilstein Reference: 3667451 MDL No.: MFCD00012913
Vzorec: C₃H₈ClN
Bod tání: 147…152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012913
CAS číslo: 6276-54-6
EINECS: 228-474-6