Tisk…
3-(4-Carboxyphenyl)propionic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-(2-Carboxyethyl)benzoic Acid
A15081.06 A15081.09 A15081.14 A15081.22
A15081.06EA 3810 CZK
A15081.06 A15081.09 A15081.14 A15081.22
3-(4-Carboxyphenyl)propionic acid 98%
3-(4-Carboxyphenyl)propionic acid
Purity: 98% CAS No.: 38628-51-2 Molecular Formula: C10H10O4 Formula Weight: 194.19 Melting Point: 288-291° Beilstein Reference: 3271796 MDL No.: MFCD00016560
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194.19 g/mol
Bod tání: 288…291 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016560
CAS číslo: 38628-51-2