trans-3-(3-Pyridyl)acrylic acid 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A14747.06
A14747.14
A14747.30
A14747.06EA
1270
CZK
A14747.06
A14747.14
A14747.30
trans-3-(3-Pyridyl)acrylic acid 99%
trans-3-(3-Pyridyl)acrylic acid
Purity: 99%
CAS No.: 19337-97-4
Molecular Formula: C8H7NO2
Formula Weight: 149.15
Melting Point: 232-235°
Beilstein Reference: 113290
MDL No.: MFCD00006410
Vzorec:
C₈H₇NO₂ MW: 149,15 g/mol Bod tání: 232…235 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006410 CAS číslo: 19337-97-4 EINECS: 214-424-0 |