Tisk…
6-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A14666.06 A14666.14 A14666.22
A14666.06EA 1510 CZK
A14666.06 A14666.14 A14666.22
6-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene 97%
6-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Purity: 97% CAS No.: 774-55-0 Molecular Formula: C12H14O Formula Weight: 174.24 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5610 Melting Point: -21° Boiling Point: 119-121°/2mm Beilstein Reference: 1241458 MDL No.: MFCD00019710
Vzorec: C₁₂H₁₄O
Bod varu: 119…121 °C (2 mmHg)
Bod tání: –21 °C
Hustota: 1,058
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00019710
CAS číslo: 774-55-0
EINECS: 212-266-7