Tisk…
2-(Phosphonooxy)benzoic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Fosfosal, 2-Carboxyphenyl Phosphate
A14417.06 A14417.03
A14417.06EA 8480 CZK
A14417.06 A14417.03
2-(Phosphonooxy)benzoic acid 98%
2-(Phosphonooxy)benzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 6064-83-1 Molecular Formula: C7H7O6P Formula Weight: 218.10 Melting Point: 162-166° Beilstein Reference: 2619142 MDL No.: MFCD00042645
Vzorec: C₇H₇O₆P
MW: 218.10 g/mol
Bod tání: 162…166 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042645
CAS číslo: 6064-83-1
EINECS: 227-993-5