5,6-Dichloro-2-mercaptobenzimidazole 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5,6-Dichloro-1H-benzimidazole-2-thiol
A14309.03
A14309.06
A14309.03EA
1960
CZK
A14309.03
A14309.06
5,6-Dichloro-2-mercaptobenzimidazole 98%
5,6-Dichloro-2-mercaptobenzimidazole
Purity: 98%
CAS No.: 19462-98-7
Molecular Formula: C7H4Cl2N2S
Formula Weight: 219.09
Odour: Odourless
Melting Point: ca 350° dec.
MDL No.: MFCD00052398
Vzorec:
C₇H₄Cl₂N₂S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00052398 CAS číslo: 19462-98-7 |