ɑ-Bromocinnamaldehyde 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Bromo-3-phenyl-2-propenal, 2-Bromo-3-phenylacrylaldehyde, Alpha-Bromocinnamaldehyde
A14230.14
A14230.22
A14230.14EA
1060
CZK
A14230.14
A14230.22
ɑ-Bromocinnamaldehyde 98%
alpha-Bromocinnamaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 5443-49-2
Molecular Formula: C9H7BrO
Formula Weight: 211.06
Melting Point: 68-72°
MDL No.: MFCD00006965
Vzorec:
C₉H₇BrO MW: 211,06 g/mol Bod tání: 68…72 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006965 CAS číslo: 5443-49-2 EINECS: 226-637-6 |