Tisk…
3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A14224.09 A14224.18 A14224.30
A14224.09EA 1540 CZK
A14224.09 A14224.18 A14224.30
3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one 99%
3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one
Purity: 99% CAS No.: 5323-87-5 Molecular Formula: C8H12O2 Formula Weight: 140.18 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: 107°(224°F) Refractive Index: 1.5060 Boiling Point: 76-78°/1mm Beilstein Reference: 2042049 MDL No.: MFCD00001580
Vzorec: C₈H₁₂O₂
Bod varu: 76…78 °C (1 mmHg)
Hustota: 1,04
Bod vzplanutí: 107 °C (224 °F)
MDL Number: MFCD00001580
CAS číslo: 5323-87-5
EINECS: 226-190-7