Tisk…
6-Aza-2-thiothymine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A14167.06 A14167.14 A14167.22
A14167.06EA 2290 CZK
A14167.06 A14167.14 A14167.22
6-Aza-2-thiothymine 98%
6-Aza-2-thiothymine
Purity: 98% CAS No.: 615-76-9 Molecular Formula: C4H5N3OS Formula Weight: 143.17 Melting Point: 218-221° Beilstein Reference: 4861 MDL No.: MFCD00006458
Vzorec: C₄H₅N₃OS
Bod tání: 218…221 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006458
CAS číslo: 615-76-9
EINECS: 210-445-4