Tisk…
4-Fluoro-ɑ-methylstyrene 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A14147.09 A14147.18 A14147.30
A14147.09EA 3070 CZK
A14147.09 A14147.18 A14147.30
4-Fluoro-ɑ-methylstyrene 95%
4-Fluoro-alpha-methylstyrene
Purity: 95% CAS No.: 350-40-3 Molecular Formula: C9H9F Formula Weight: 136.17 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 53°(127°F) Refractive Index: 1.5110 Boiling Point: 183° Beilstein Reference: 2039696 UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00042297
Vzorec: C₉H₉F
Bod varu: 183 °C
Hustota: 1,009
Bod vzplanutí: 53 °C (127 °F)
MDL Number: MFCD00042297
CAS číslo: 350-40-3
EINECS: 206-501-2
ADR: 3,III