Tisk…
(1R)-(+)-2,10,Camphorsultam 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Ticagrelor Impurity 113, (3aR)-8,8-dimethylhexahydro-2H-3a,6-methanobenzo[d]isothiazole 1,1-dioxide, (3aR,6S,7aS)-8,8-Dimethylhexahydro-1H-3a,6-methanobenzo[c]isothiazole 2,2-dioxide
A14133.03 A14133.06
A14133.03EA 2240 CZK
A14133.03 A14133.06
(1R)-(+)-2,10,Camphorsultam 99%
(1R)-(+)-2,10,Camphorsultam
Purity: 99% CAS No.: 108448-77-7 Molecular Formula: C10H17NO2S Formula Weight: 215.32 Melting Point: 179-186° Beilstein Reference: 4675755 Optical Rotation: +33° (c=1 in ethanol) MDL No.: MFCD00151762
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₂S
MW: 215,32 g/mol
Bod tání: 179…186 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151762
CAS číslo: 108448-77-7