Tisk…
4-tert-Butylthiazol-2-ylamine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Amino-4-(tert-butyl)-1,3-thiazole
A14115.03 A14115.06 A14115.14
A14115.03EA 707 CZK
A14115.03 A14115.06 A14115.14
4-tert-Butylthiazol-2-ylamine 98%
4-tert-Butylthiazol-2-ylamine
Purity: 98% CAS No.: 74370-93-7 Molecular Formula: C7H12N2S Formula Weight: 156.26 Melting Point: 98-103° Beilstein Reference: 114270 MDL No.: MFCD00051644
Vzorec: C₇H₁₂N₂S
MW: 156,25 g/mol
Bod tání: 98…103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051644
CAS číslo: 74370-93-7