Tisk…
Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A14020.14 A14020.22 A14020.36
A14020.14EA 3470 CZK
A14020.14 A14020.22 A14020.36
Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate 98%
Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate
Purity: 98% CAS No.: 2605-67-6 Molecular Formula: CH3O2CCH=P(C6H5)3 Formula Weight: 334.36 Melting Point: 165-169° Beilstein Reference: 618430 MDL No.: MFCD00008455
Vzorec: C₂₁H₁₉O₂P
Bod tání: 165…169 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008455
CAS číslo: 2605-67-6
EINECS: 220-018-4