Tisk…
3-Amino-4-methoxybenzamide 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A13942.06 A13942.14
A13942.06EA 783 CZK
A13942.06 A13942.14
3-Amino-4-methoxybenzamide 98%
3-Amino-4-methoxybenzamide
Purity: 98% CAS No.: 17481-27-5 Molecular Formula: C8H10N2O2 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 156-160° MDL No.: MFCD00017132
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₂
Bod tání: 156…160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017132
CAS číslo: 17481-27-5
EINECS: 241-497-6