4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzyl alcohol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A13888.03
A13888.06
A13888.14
A13888.03EA
872
CZK
A13888.03
A13888.06
A13888.14
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzyl alcohol 97%
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzyl alcohol
Purity: 97%
CAS No.: 530-56-3
Molecular Formula: C9H12O4
Formula Weight: 184.19
Melting Point: 129-132°
Beilstein Reference: 1873975
MDL No.: MFCD00016871
Vzorec:
C₉H₁₂O₄ MW: 184.19 g/mol Bod tání: 129…132 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016871 CAS číslo: 530-56-3 EINECS: 208-485-2 |