Tisk…
4-Methoxycoumarin 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A13670.06 A13670.14
A13670.06EA 2080 CZK
A13670.06 A13670.14
4-Methoxycoumarin 98%
4-Methoxycoumarin
Purity: 98% CAS No.: 20280-81-3 Molecular Formula: C10H8O3 Formula Weight: 176.17 Melting Point: 122-125° Beilstein Reference: 145960 MDL No.: MFCD00017349
Vzorec: C₁₀H₈O₃
Bod tání: 122…125 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017349
CAS číslo: 20280-81-3