Tisk…
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A13609.06 A13609.14
A13609.06EA 2660 CZK
A13609.06 A13609.14
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 97%
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 155377-19-8 Molecular Formula: C7H7F3N2O2 Formula Weight: 208.14 Melting Point: 142-146° MDL No.: MFCD00052083
Vzorec: C₇H₇F₃N₂O₂
Bod tání: 142…146 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052083
CAS číslo: 155377-19-8