Tisk…
4-Hydrazinobenzenesulphonic acid hydrate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A13362.22 A13362.06 A13362.14
A13362.22EA 6040 CZK
A13362.22 A13362.06 A13362.14
4-Hydrazinobenzenesulphonic acid hydrate 98%
4-Hydrazinobenzenesulphonic acid hydrate
Purity: 98% CAS No.: 98-71-5 Molecular Formula: C6H8N2O3S.xH2O Formula Weight: 188.20(anhy) Melting Point: ca 286° dec. Beilstein Reference: 514779 MDL No.: MFCD00025097
Vzorec: C₆H₈N₂O₃S·xH₂O
MW: 188.20 g/mol (anhy)
Bod tání: ∼ 286 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00025097
CAS číslo: 98-71-5
EINECS: 202-694-2
Merck Index: 14,4773