2-Nonenoic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A13228.06
A13228.14
A13228.22
A13228.06EA
924
CZK
A13228.06
A13228.14
A13228.22
2-Nonenoic acid 98%
2-Nonenoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 3760-11-0
Molecular Formula: C9H16O2
Formula Weight: 156.23
Flash Point:
Vzorec:
C₉H₁₆O₂ Bod varu: 130…132 °C (2 mmHg) Hustota: 0,93 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014020 CAS číslo: 3760-11-0 EINECS: 223-171-5 ADR: 8,III |