1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Amino-1,3-dimethylpyrazole, 5-Amino-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
A12980.03
A12980.06
A12980.14
A12980.03EA
924
CZK
A12980.03
A12980.06
A12980.14
1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amine 98%
1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amine
Purity: 98%
CAS No.: 3524-32-1
Molecular Formula: C5H9N3
Formula Weight: 111.14
Flash Point: 88°(190°F)
Melting Point: 72-77°
Beilstein Reference: 113420
MDL No.: MFCD00051651
Vzorec:
C₅H₉N₃ MW: 111,148 g/mol Bod tání: 72…77 °C Bod vzplanutí: 88 °C (190 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051651 CAS číslo: 3524-32-1 |