Ethyl hydrogen malonate 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A12627.09
A12627.18
A12627.30
A12627.09EA
1410
CZK
A12627.09
A12627.18
A12627.30
Ethyl hydrogen malonate 96%
Ethyl hydrogen malonate
Purity: 96%
CAS No.: 1071-46-1
Molecular Formula: C5H8O4
Formula Weight: 132.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Vzorec:
C₅H₈O₄ Bod varu: 106 °C (3 mmHg) Hustota: 1,119 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD00020490 CAS číslo: 1071-46-1 EINECS: 213-992-7 |