Tisk…
3-(Phenylthio)thiophene 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
A12585.03 A12585.06
A12585.03EA 2260 CZK
A12585.03 A12585.06
3-(Phenylthio)thiophene 97%
3-(Phenylthio)thiophene
Purity: 97% CAS No.: 16718-11-9 Molecular Formula: C10H8S2 Formula Weight: 192.30 Boiling Point: 111-112°/0.6mm MDL No.: MFCD00052043
Vzorec: C₁₀H₈S₂
MW: 192,30 g/mol
Bod varu: 111…112 °C (0,6 mmHg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052043
CAS číslo: 16718-11-9