1,3-Divinyltetramethyldisiloxane 96% cont. up to 4% 1-vinyl-3-ethyltetramethyldisiloxane
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Divinyltetramethyldisiloxane, Tetramethyl-1,3-divinyldisiloxane
Purity: 96%
CAS No.: 2627-95-4
Molecular Formula: C8H18OSi2
Formula Weight: 186.40
Flash Point: 24°(75°F)
Refractive Index: 1.4110
Melting Point: -100°
Boiling Point: 139-140°
Beilstein Reference: 1762585
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00014933
Vzorec:
C₈H₁₈OSi₂ MW: 186,40 g/mol Bod varu: 139…140 °C Bod tání: –100 °C Hustota: 0,811 Bod vzplanutí: 24 °C (75 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014933 CAS číslo: 2627-95-4 EINECS: 220-099-6 UN: 1993 ADR: 3,III |