Tisk…
3-Phenyl-1,2,4-triazole-5-thiol hydrate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A12427.03 A12427.06
A12427.03EA 807 CZK
A12427.03 A12427.06
3-Phenyl-1,2,4-triazole-5-thiol hydrate 98%
3-Phenyl-1,2,4-triazole-5-thiol hydrate
Purity: 98% CAS No.: 3414-94-6 Molecular Formula: C8H7N3S.xH2O Formula Weight: 177.23(anhy) Melting Point: 253-258° Beilstein Reference: 135556 MDL No.: MFCD00150547
Vzorec: C₈H₇N₃S·xH₂O
Bod tání: 253…258 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150547
CAS číslo: 3414-94-6