1-Benzothiophene-2-carboxamide 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A12292.03
A12292.06
A12292.03EA
1380
CZK
A12292.03
A12292.06
1-Benzothiophene-2-carboxamide 97%
1-Benzothiophene-2-carboxamide
Purity: 97%
CAS No.: 6314-42-7
Molecular Formula: C9H7NOS
Formula Weight: 177.23
Melting Point: 176-178°
Beilstein Reference: 4467
MDL No.: MFCD00052505
Vzorec:
C₉H₇NOS Bod tání: 176…178 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00052505 CAS číslo: 6314-42-7 |