Tisk…
trans-Indole-3-acrylic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A12143.03 A12143.06
A12143.03EA 1660 CZK
A12143.03 A12143.06
trans-Indole-3-acrylic acid ≥98%
trans-Indole-3-acrylic acid
Purity: 98+% CAS No.: 29953-71-7 Molecular Formula: C11H9NO2 Formula Weight: 187.20 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 185°dec. Beilstein Reference: 6317 MDL No.: MFCD00005633
Vzorec: C₁₁H₉NO₂
MDL Number: MFCD00005633
CAS číslo: 29953-71-7
EINECS: 214-872-7