3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propionic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A12069.03
A12069.06
A12069.03EA
2150
CZK
A12069.03
A12069.06
3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propionic acid 97%
3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propionic acid
Purity: 97%
CAS No.: 1135-23-5
Molecular Formula: C10H12O4
Formula Weight: 196.20
Melting Point: 87-92°
Beilstein Reference: 2110370
MDL No.: MFCD00016558
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₄ Bod tání: 87…92 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016558 CAS číslo: 1135-23-5 EINECS: 214-489-5 |