Tisk…
4-Azaxanthone 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A12045.03 A12045.06
A12045.03EA 1340 CZK
A12045.03 A12045.06
4-Azaxanthone 97%
4-Azaxanthone
Purity: 97% CAS No.: 6537-46-8 Molecular Formula: C12H7NO2 Formula Weight: 197.20 Melting Point: 180-182° Beilstein Reference: 8657 MDL No.: MFCD00052253
Vzorec: C₁₂H₇NO₂
Bod tání: 180…182 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052253
CAS číslo: 6537-46-8